MilliporeSigma
AMBH96F10A71
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
$139.15
250 MG
$236.90
1 G
$642.85
Referencia (SKU) del distribuidor: A682532-100MG
$139.15
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$139.15
250 MG
$236.90
1 G
$642.85
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A682532-100MG
$139.15
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,9H2,1H3
Clave InChI
MFBXUCNGQIZZLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59236-36-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)