MilliporeSigma
AMBH96F109C3
Ambeed, Inc.
(3-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.09
Número MDL:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24974-73-0.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)