MilliporeSigma
AMBH9614FCAD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$24.15
250 MG
$41.40
1 G
$85.10
Referencia (SKU) del distribuidor: A790391-100MG
$24.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$24.15
250 MG
$41.40
1 G
$85.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A790391-100MG
$24.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10ClN3/c1-6(2)13-4-3-7-8(10)11-5-12-9(7)13/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OISMAEWRUUQMSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)