MilliporeSigma
AMBH9614FAF8
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxynicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.03
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-methoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-5-3-2-4(7(10)11)6(8)9-5/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
QAKXQUBZHUHURR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009735-25-4.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)