MilliporeSigma
AMBH9614F8DA
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethoxybenzohydrazide
Seleccione un Tamaño
1 G
$18.40
5 G
$25.30
25 G
$86.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A540023-1G
$18.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$18.40
5 G
$25.30
25 G
$86.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A540023-1G
$18.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,4-dimethoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-7-4-3-6(9(12)11-10)5-8(7)14-2/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
LJMQIGMMUZLDOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41764-74-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)