AMBH9614F774
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methylbenzhydrazide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A459717-250MG
$26.45
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A459717-250MG
$26.45
Iupac Name
4-chloro-2-methylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(12)11-10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
KJXUWMCNRKHLCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)