MilliporeSigma
AMBH95E08A2F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.56
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-2-3(6)4(7-8)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
BZFXEYAWDBWTSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-85-3.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)