MilliporeSigma
AMBH95E088BD
Ambeed, Inc.
6-Hydroxybenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Iupac Name
6-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
SXMMQAVECVAGBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4720-68-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4720-68-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)