MilliporeSigma
AMBH95E08493
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-methoxypyridin-4-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
$178.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A524423-50MG
$178.25
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$178.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.13
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: A524423-50MG
$178.25
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-6-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-6-3-4(8)2-5(7)9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
NSMXXDYRZZBOIH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale yellow to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227586-58-4.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227586-58-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)