MilliporeSigma
AMBH95E0847F
Ambeed, Inc.
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$19.55
250 MG
$26.45
1 G
$104.65
5 G
$395.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A520057-100MG
$19.55
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$19.55
250 MG
$26.45
1 G
$104.65
5 G
$395.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A520057-100MG
$19.55
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-4-2-1-3-5(10-4)11-6(8)9-3/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
WCCLUBJCLSIZOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31784-71-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31784-71-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)