MilliporeSigma
AMBH95E08128
Ambeed, Inc.
3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H13FO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(12,13)14-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clave InChI
PYCKJIAEKJWSKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/312-68-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)