MilliporeSigma
AMBH95E07FDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
$12.65
250 MG
$31.05
1 G
$70.15
5 G
$286.35
25 G
$1,052.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A207876-100MG
$12.65
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$12.65
250 MG
$31.05
1 G
$70.15
5 G
$286.35
25 G
$1,052.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.5
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A207876-100MG
$12.65
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H
Clave InChI
GPICPAIKTJPYEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)