MilliporeSigma
AMBH95E07F5A
Ambeed, Inc.
6-Nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.16
Número MDL:
Iupac Name
6-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)7-4-10-8-3-5(11(14)15)1-2-6(7)8/h1-4,10H,(H,12,13)
Clave InChI
MWFVAHOPRCFNCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10242-03-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)