MilliporeSigma
AMBH95E07F35
Ambeed, Inc.
2-(2-Iodophenyl)propan-2-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$28.75
250 MG
$40.25
1 G
$92.00
5 G
$304.75
Referencia (SKU) del distribuidor: A164767-100MG
$28.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$28.75
250 MG
$40.25
1 G
$92.00
5 G
$304.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.09
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: A164767-100MG
$28.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2-iodophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,11H,1-2H3
InChI key
ZQDCRUZWIKKVEB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69352-05-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69352-05-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)