MilliporeSigma
AMBH93EDD055
Ambeed, Inc.
2-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.29
Número MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-2-8-15(9-3-1)16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-9H,10-12H2
Clave InChI
ONQBUHWENXKHHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3340-78-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3340-78-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)