AMBH93E4C9C3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butoxy)benzene
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
JBSSNSQYEIJWJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)