MilliporeSigma
AMBH93E4C8C8
Ambeed, Inc.
1-(5-Hydroxy-2-methylbenzofuran-3-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-hydroxy-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-6(12)11-7(2)14-10-4-3-8(13)5-9(10)11/h3-5,13H,1-2H3
Clave InChI
SPVYQEMDTUNTIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28241-99-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)