MilliporeSigma
AMBH93E4C58E
Ambeed, Inc.
2-Bromothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.09
Número MDL:
Iupac Name
2-bromothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNS/c8-7-4-5-6(10-7)2-1-3-9-5/h1-4H
Clave InChI
GQUVXOMKKYDVQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown solid or liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94191-15-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)