AMBH93E4C41A
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A228330-100MG
$35.65
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A228330-100MG
$35.65
Iupac Name
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10FNO2/c11-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)10(13)14/h1-2,5,9,12H,3-4H2,(H,13,14)
InChI key
OXOUVNLVPPEGSB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)