AMBH93E4C2E2
Ambeed, Inc.
Heptadecanamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1213407-50MG
$95.45
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1213407-50MG
$95.45
Iupac Name
heptadecanamide
Inchi Code
1S/C17H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H2,18,19)
Clave InChI
REEPJBYQLCWOAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)