MilliporeSigma
AMBH93D58E4C
Ambeed, Inc.
Talabostat mesylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.18
Número MDL:
Iupac Name
methanesulfonic acid compound with (R)-1-((S)-2-amino-3-methylbutanoyl)pyrrolidin-2-ylboronic acid (1:1)
Inchi Code
1S/C9H19BN2O3.CH4O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-5-3-4-7(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h6-8,14-15H,3-5,11H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t7-,8-;/m0./s1
Clave InChI
OXYYOEIGQRXGPI-WSZWBAFRSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150080-09-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)