AMBH93D537A5
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c12-9-4-2-8(3-5-9)11(10(13)14)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2,(H,13,14)
Clave InChI
CZCIJQWZBHQMNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/151157-49-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)