AMBH93D53612
Ambeed, Inc.
2-(3-Methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A133772-100MG
$514.05
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A133772-100MG
$514.05
Iupac Name
2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)17(14,15)16-8-7-11(2)12-13-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
MZQMGXQUJVZNBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)