AMBH93D535AF
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)butanoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1193842-250MG
$70.15
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1193842-250MG
$70.15
Iupac Name
ethyl 4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-2-17-12(16)8-5-9-15-11-7-4-3-6-10(11)13-14-15/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
InChI key
UKDHGXVRHFMFTO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69218-48-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)