MilliporeSigma
AMBH6FD7F796
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
250 MG
$31.05
1 G
$58.65
5 G
$119.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A617610-250MG
$31.05
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$31.05
1 G
$58.65
5 G
$119.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A617610-250MG
$31.05
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)11-9(12)6-10/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
JJNAIBJFYFWTIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17641-08-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)