MilliporeSigma
AMBH6FD7F6E3
Ambeed, Inc.
Chroman-6-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$44.85
250 MG
$104.65
1 G
$402.50
5 G
$1,728.45
Referencia (SKU) del distribuidor: A982632-100MG
$44.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$44.85
250 MG
$104.65
1 G
$402.50
5 G
$1,728.45
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A982632-100MG
$44.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
chroman-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h3-4,6H,1-2,5,10H2;1H
Clave InChI
MARJYYYCUUOSIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2250243-12-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)