AMBH581766E0
Ambeed, Inc.
3,5,6-Trimethylpyrazine-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
3,5,6-trimethyl-2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-6(2)10-8(4-11)7(3)9-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
HSGOLPGJARMUOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186534-02-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/186534-02-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)