MilliporeSigma
AMBH580649C5
Ambeed, Inc.
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
$27.60
250 MG
$40.25
1 G
$94.30
Referencia (SKU) del distribuidor: A932233-100MG
$27.60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$27.60
250 MG
$40.25
1 G
$94.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A932233-100MG
$27.60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(2,3)13-9/h4-7,13H,1,8H2,2-3H3
Clave InChI
BAAWARPXSICMOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79023-51-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)