AMBH58064809
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A700350-100MG
$66.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A700350-100MG
$66.70
Iupac Name
4-amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c14-8-5-6-11(16)9(7-8)13-15-10-3-1-2-4-12(10)17-13/h1-7,16H,14H2
Clave InChI
UBRCBHVOYDSGKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/30616-38-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)