MilliporeSigma
AMBH580646A2
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.96
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C4HCl2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
Clave InChI
KVBAKSQRUXXHCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193-54-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1193-54-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)