MilliporeSigma
AMBH47A956F1
Ambeed, Inc.
1-(Tert-butoxycarbonyl)-4,4-difluoropiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(17)14-5-4-11(12,13)6-7(14)8(15)16/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
BEYLYGCFFXJNQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/661458-34-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)