AMBH47A939B5
Ambeed, Inc.
WZ-3146
About This Item
Iupac Name
N-[3-({5-chloro-2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)anilino]-4-pyrimidinyl}oxy)phenyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C24H25ClN6O2/c1-3-22(32)27-18-5-4-6-20(15-18)33-23-21(25)16-26-24(29-23)28-17-7-9-19(10-8-17)31-13-11-30(2)12-14-31/h3-10,15-16H,1,11-14H2,2H3,(H,27,32)(H,26,28,29)
Clave InChI
APHGZZPEOCCYNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)