MilliporeSigma
AMBH324ABBDD
Ambeed, Inc.
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$14.95
1 G
$25.30
5 G
$58.65
10 G
$101.20
25 G
$201.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A707624-250MG
$14.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$14.95
1 G
$25.30
5 G
$58.65
10 G
$101.20
25 G
$201.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.49
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A707624-250MG
$14.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
diethyl 3-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}pentanedioate
Inchi Code
1S/C15H30O5Si/c1-8-18-13(16)10-12(11-14(17)19-9-2)20-21(6,7)15(3,4)5/h12H,8-11H2,1-7H3
Clave InChI
PPZUZFQSSULNGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91424-39-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)