AMBH324ABB3D
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-ethylbenzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A632837-100MG
$23.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A632837-100MG
$23.00
Iupac Name
4-bromo-3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-2-8-5-7(6-11)3-4-9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
ITVYYZNUYKBREP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)