MilliporeSigma
AMBH324AB994
Ambeed, Inc.
3-Methoxyisonicotinonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
$14.95
1 G
$41.40
5 G
$105.80
25 G
$483.00
Referencia (SKU) del distribuidor: A437241-250MG
$14.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$14.95
1 G
$41.40
5 G
$105.80
25 G
$483.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A437241-250MG
$14.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methoxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-5-9-3-2-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
Clave InChI
SUZIOAPLIWZQST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26414-90-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)