MilliporeSigma
AMBH324AB865
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$36.80
5 G
$126.50
10 G
$207.00
25 G
$414.00
Referencia (SKU) del distribuidor: A309581-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$36.80
5 G
$126.50
10 G
$207.00
25 G
$414.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A309581-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
DIIVOKPOASIMNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072004-32-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072004-32-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)