MilliporeSigma
AMBH324AB6A5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(tosyloxy)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$23.00
5 G
$70.15
10 G
$101.20
25 G
$232.30
Referencia (SKU) del distribuidor: A102151-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$23.00
5 G
$70.15
10 G
$101.20
25 G
$232.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.46
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A102151-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO5S/c1-13-7-9-15(10-8-13)24(20,21)23-14-6-5-11-18(12-14)16(19)22-17(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3
Clave InChI
SKOKKOPKFKENHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85275-46-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)