MilliporeSigma
AMBH324A52FD
Ambeed, Inc.
Closantel sodium
Seleccione un Tamaño
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$17.25
5 G
$20.70
25 G
$46.00
100 G
$105.80
500 G
$331.20
Referencia (SKU) del distribuidor: A226988-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$17.25
5 G
$20.70
25 G
$46.00
100 G
$105.80
500 G
$331.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
686.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A226988-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
N-(5-chloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)-2-methylphenyl)-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, sodium salt
Inchi Code
1S/C22H14Cl2I2N2O2.Na/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29;/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30);
Clave InChI
OSRFZYBZFCOAGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61438-64-0.html
Synonym
N-(5-Chloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)-2-methylphenyl)-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, sodium salt
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)