MilliporeSigma
AMBH3155FD36
Ambeed, Inc.
7-Aminoheptanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
7-aminoheptanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
RMYDYIDGGSILID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62643-56-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)