MilliporeSigma
AMBH3155FAC4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Seleccione un Tamaño
250 MG
$11.50
1 G
$13.80
5 G
$17.25
10 G
$27.60
25 G
$58.65
100 G
$231.15
Referencia (SKU) del distribuidor: A401009-250MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$11.50
1 G
$13.80
5 G
$17.25
10 G
$27.60
25 G
$58.65
100 G
$231.15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A401009-250MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Clave InChI
ZLQFWQOAQQBLLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5446-05-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)