AMBH3155F945
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trimethylbenzenesulfinamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A174643-100MG
$50.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A174643-100MG
$50.60
Iupac Name
2,4,6-trimethylbenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-6-4-7(2)9(12(10)11)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3
Clave InChI
TYGCVPMEMBXPSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)