AMBH3155F90D
Ambeed, Inc.
Methyl 6-oxopiperazine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A145865-100MG
$148.35
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A145865-100MG
$148.35
Iupac Name
methyl 6-oxo-2-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c1-11-6(10)4-2-7-3-5(9)8-4/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
YPHRCQHMSQLRIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)