AMBH303C67F2
Ambeed, Inc.
N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A787751-100MG
$109.25
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A787751-100MG
$109.25
Iupac Name
N,N-diethyl-4-ethynylaniline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-4-11-7-9-12(10-8-11)13(5-2)6-3/h1,7-10H,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
CBCACOCJKPPSMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)