MilliporeSigma
AMBH303C6705
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$119.60
250 MG
$205.85
1 G
$510.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A752109-100MG
$119.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$119.60
250 MG
$205.85
1 G
$510.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A752109-100MG
$119.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-3-4(6(11)13-2)5(10)9-7(12)8-3/h1-2H3,(H2,8,9,10,12)
Clave InChI
WMENLTSMANJRGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/869891-41-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)