MilliporeSigma
AMBH303C65DB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.53
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-7-2-1-6(13(9,11)12)3-5(7)4-10/h1-3H
Clave InChI
MGLJFSPMLDDGBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261583-46-3.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)