AMBH303C6378
Ambeed, Inc.
2-Ethoxypyrimidin-5-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A628073-100MG
$46.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A628073-100MG
$46.00
Iupac Name
2-ethoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-8-3-5(7)4-9-6/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI key
KPNZINMQYGYLCI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73418-86-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)