MilliporeSigma
AMBH303C6302
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-2-3-8-4-10-6-11(8)5-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
MUBQQJSSJDOSKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139183-89-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)