MilliporeSigma
AMBH303C5DE4
Ambeed, Inc.
5-Hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$174.80
250 MG
$279.45
1 G
$706.10
5 G
$1,950.40
10 G
$3,512.10
Referencia (SKU) del distribuidor: A461676-100MG
$174.80
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$174.80
250 MG
$279.45
1 G
$706.10
5 G
$1,950.40
10 G
$3,512.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A461676-100MG
$174.80
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(12)11(9)13/h7-9H,2-6,12-13H2,1H3
Clave InChI
POGYTLZRZMWXMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956318-01-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)