AMBH303C58B3
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinolin-4-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A338041-100MG
$71.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A338041-100MG
$71.30
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H,11H2
Clave InChI
BXGZSRATRICMOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)