MilliporeSigma
AMBH303C587E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-N,2-dimethylpyrimidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$26.45
1 G
$32.20
5 G
$79.35
Referencia (SKU) del distribuidor: A333689-250MG
$26.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$26.45
1 G
$32.20
5 G
$79.35
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A333689-250MG
$26.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-N,2-dimethyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-4-9-5(7)3-6(8-2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
TVPZEVZEMNVSAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5621-01-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)